Learn More
N-Acétylethylenediamine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363027
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363027 5 g 5g
11373027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13398.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1001-53-2
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Numéro MDL MFCD00008163
Clé InChI DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
CID PubChem 66082
Nom IUPAC N-(2-triméthylsilyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylethylenediamine
Point de fusion 44°C to 50°C
Point d’ébullition 128°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3CONHCH2CH2NH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1743120
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique