Learn More
N-acétylglycine-13C2,15N, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetylglycine-13C2,15N |
| CAS | 1202222-42-1 |
| Formule moléculaire | C213C2H715NO3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Aceturic Acid-13C2,15N, 2-(Acetylamino)acetic Acid-13C2,15N, 2-Acetamidoacetic Acid13C2,15N, Acetamidoacetic Acid13C2,15N, Acetylaminoacetic Acid13C2,15N, Acetylglycine13C2,15N, Acetylglycocoll13C2,15N, Ethanoylaminoethanoic Acid13C2,15N, N-Acetylglycine-13C2,15N |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(=O)[15NH][13CH2][13C](=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-acétyliminoacique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.08 |
| Poids de la formule | 120.0463 |