Learn More
Chlorhydrate de N-acétylloline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetylloline Hydrochloride |
| CAS | 3148-41-2 |
| Formule moléculaire | C10H16N2O2 . HCl |
| Quantité | 0.25 mg |
| Synonyme | N-[(2R,3R,3aS,4S,6aS)-hexahydro-2,4-methano-4H-furo[3,2-b]pyrrol-3-yl]-N-methyl-acetamide monohydrochloride, N-Acetylfestucine Hydrochloride, N-Acetylloline Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N2O2.ClH/c1-6(13)11(2)9-8-5-12-4-3-7(14-8)10(9)12;/h7-10H,3-5H2,1-2H3;1H/t7-,8+,9-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN([C@H]1[C@H]2CN3CCC(O2)[C@H]13)C(=O)C |
| Nom IUPAC | N-metil-N-[(1R,7S,8R)-2-oxa-6-azatriciclo[4.2.1.03,7]nonan-8-il]acetamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.71 |
| Poids de la formule | 232.0979 |