Learn More
Acide N-(-)-acétylneuraminique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388845 25 mg 25mg
11398845 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13950.MB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide N-acétylneuraminique est utile biologiquement dans les cas de neurotransmission, d’extravasation des leucocytes, d’infections virales ou bactériennes et de reconnaissance des glucides-protéines. Le Neu5Ac est utilisé pour étudier sa biochimie, son métabolisme et son absorption. Le Neu5Ac est utilisé dans le développement des nanotransporteurs.
Cette Thermo Scientific le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific .
Applications
L’acide N-acétylneuraminique est utile biologiquement dans les cas de neurotransmission, d’extravasation des leucocytes, d’infections virales ou bactériennes et de reconnaissance des glucides-protéines. Neu5Ac est utilisé pour étudier sa biochimie, son métabolisme et son absorption in vivo et in vitro. Neu5Ac est utilisé dans le développement des nanoporteurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-48-6
Formule moléculaire C11H19NO9
Poids moléculaire (g/mol) 309.271
Numéro MDL MFCD00006620
Clé InChI SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonyme n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
CID PubChem 126963458
Nom IUPAC Acide (4S,5S,6R)-5-acétamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylique
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(-)-Acetylneuraminic acid
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 25 mg
Beilstein 1716283
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,8484
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Rotation optique −32° (c=0.5 in Water)
Poids de la formule 309.28
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement