Learn More
Acide N-Acétylneuraminique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10276520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10276520 25 mg Flacon en verre 25mg
10397980 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10276520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227040250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-48-6
Formule moléculaire C11H19NO9
Poids moléculaire (g/mol) 309.271
Numéro MDL MFCD00006620
Clé InChI SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonyme n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
CID PubChem 126963458
Nom IUPAC Acide (4S,5S,6R)-5-acétamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylique
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylneuraminic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Merck Index 15, 8623
Rotation spécifique -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Poids de la formule 309.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre