Learn More
N-Acetylneuraminic acid, MedChemExpress
Code produit 16442459
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16442459 1 g 1g
16418936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16442459 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0400
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylneuraminic acid
Forme physique Solid
CAS 131-48-6
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H19NO9
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme NANA Lactaminic acid
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (323.34 mM)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CC(C(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 309.27
Poids de la formule 309.27
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research