Learn More
Acide N-acétylneuraminique, TRC
Product Code. 30325174
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30325174 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325174 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA187000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Acetylneuraminic acid
CAS 131-48-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 H19 N O9
Quantité 100 mg
Synonyme Neuraminic acid, N-acetyl-, D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, D-glycero-D-galacto-Nonulosonic acid, 5-acetamido-3,5-dideoxy- (8CI), Lactaminic acid (7CI), N-Acetylneuraminic acid, 5-N-Acetyl-D-neuraminic acid, 5-N-Acetylneuraminic acid, Aceneuramic acid, Acetylneuraminic acid, N-Acetyl-D-neuraminic acid, N-Acetylneuramic acid, N-Acetylsialic acid, NANA, UX 001
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-8(5(15)2-6(16)11(20)21)10(19)9(18)7(17)3-13/h5,7-10,13,15,17-19H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,20,21)/t5-,7+,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nom IUPAC (4S,5R,6R,7S,8R)-5-acétamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 309.27
Poids de la formule 309.106
Pourcentage de pureté >95