Learn More
N-acétylphtalimide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11412647
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412647 25 g 25g
11402647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14855.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1971-49-9
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD00023054
Clé InChI INZUQGFQRYAKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetylphthalimide, 2-acetylisoindoline-1,3-dione, acetylphthalimide, phthalimide, n-acetyl, 2-acetyl-1,3-dioxobenzo c azoline, n-acetylphthali-mide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-acetyl, maybridge1_007322, acmc-209f0t
CID PubChem 243267
Nom IUPAC 2-acétylisoindole-1,3-dione
SMILES CC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylphthalimide
Point de fusion 135°C to 139°C
Quantité 25 g
Beilstein 144637
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%