Learn More
Chlorure de N-acétylsulfanilyle, 99 %
Code produit 10215440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215440 500 g Flacon en verre -
10417740 100 g Flacon en verre 100g
10434565 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150725000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    89.65€ / 500g
    Économisez 13.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233,67 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-60-8
Formule moléculaire C8H8ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 233.67
Numéro MDL MFCD00007442
Clé InChI GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 8481
Nom IUPAC Chlorure de 4-acétamidobenzènesulfonyle
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylsulfanilyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 145.0°C to 148.0°C
Couleur Beige / crème à blanc
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Quantité 500 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Poids de la formule 233.67
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline granulaire ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylsulfanilyl chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement