Learn More
N-acétylsulfathiazole-d4 (Major), TRC
Code produit 30310901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310901 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30310901 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1879765MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Formule moléculaire C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Quantité 5 mg
Synonyme N-Acetylsulfathiazole D4
Formule InChI InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC N-[2,3,5,6-tétradeutéro-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfmoyl)phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 301.38
Poids de la formule 301.0493