Learn More
N-Acryloxysuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085702 1 g Flacon en verre 1g
10527172 5 g Flacon en verre 5g
11976911 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    106.65€ / 1g
    Économisez 14.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 38862-24-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38862-24-7
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00078261
Clé InChI YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, n-acryloxysuccinimide, n-succinimidyl acrylate, acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione, n-acryloyloxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, poly n-acryloxysuccinimide
CID PubChem 181508
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) prop-2-énoate
SMILES C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acryloxysuccinimide
Point de fusion 69.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,hexane,ethyl acetate
Poids de la formule 169.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux et fragments
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acryloxysuccinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.