Learn More
N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Chlorure de diméthylammonium (grade technique), TRC
Code produit 30008092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008092 10 g 10g
30011424 5 g 5g
30006432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57513810G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68424-85-1
Formule moléculaire C17H30ClN
Poids moléculaire (g/mol) 283.88
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-tétradécylazane ; chlorure
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1