Learn More
N-Allyl-N’-(2-hydroxyéthyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375149 250 g 250g
11365149 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18161.30
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-81-7 | C6H12N2OS | 160.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-81-7
Formule moléculaire C6H12N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 160.235
Numéro MDL MFCD00002838
Clé InChI VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thiourea
CID PubChem 2735273
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyéthyle)-3-prop-2-énylthiourée
SMILES C=CCNC(=S)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 160.24
Pourcentage de pureté 97%