Learn More
N-allylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11332126
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11332126 25 g 25g
11342126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332126 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03377.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le N-allylthiourée est un inhibiteur de nitrification utilisé dans l’étude sur la transformation du diclofénac, du naproxène et du bisoprolol dans des conditions aérobies et anaérobies. Il est également utilisé en médecine pour minimiser le tissu cicatriciel afin de lutter contre un type de dermatite. De plus, il inhibe la croissance des tumeurs transplantées chez les souris. Il agit comme agent chélateur. En outre, il est utilisé dans les cosmétiques, les conservateurs et dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-57-9
Formule moléculaire C4H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 116.182
Numéro MDL MFCD00004940
Clé InChI HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
CID PubChem 1549517
ChEBI CHEBI:74079
Nom IUPAC prop-2-énylthiourée
SMILES C=CCNC(=S)N
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Allylthiourea
Point de fusion 70°C to 78°C
Densité 1.22
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1071470
Merck Index 14,9362
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 116.19
Pourcentage de pureté 98%