Learn More
N-allylthiourée, TRC
Code produit 30323090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323090 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57240350G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Formule moléculaire C4 H8 N2 S
Quantité 50 g
Synonyme N-Allylthiourea
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
SMILES NC(=S)NCC=C
Nom IUPAC prop-2-enylthiourea
Poids moléculaire (g/mol) 116.185
Poids de la formule 116.041