Learn More
N-α-(2,4-dinitro-5-fluorophényl)-L-alaninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12684997 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12684997 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12684997 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439341000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227.7°C to 229.4°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9FN4O5
Numéro MDL MFCD00042049
Quantité 100 mg
Rotation spécifique +54.0° to +58.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetone)
Synonyme marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
Clé InChI NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
SMILES C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
Nom IUPAC (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 272.19
CID PubChem 5486955
Poids de la formule 272.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%