Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-acétyl-L-glutamine, 99 %
Code produit 11396986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396986 50 g 50g
11306996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396986 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L06780.18
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2490-97-3 | C7H12N2O4 | 188.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2490-97-3
Formule moléculaire C7H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.183
Numéro MDL MFCD00038159
Clé InChI KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonyme n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
CID PubChem 182230
ChEBI CHEBI:21553
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-5-amino-5-oxopentanoïque
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-alpha-Acetyl-L-glutamine
Point de fusion ∽206°C (decomposition)
Beilstein 1727471
Merck Index 14,25
Quantité 50 g
Poids de la formule 188.18
Rotation optique −12° (c=3 in Water)
Pourcentage de pureté 99%