Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493697 1 g 1g
11403707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18181.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2645-08-1
Numéro MDL MFCD00012579
ChEBI CHEBI:87675
Spécification
Nom chimique ou matériau N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 127°C to 131°C
Formule moléculaire C16H17ClN4O2S
Beilstein 3781694
Synonyme methylene green, basic green 5, c.i. basic green 5, c.i. basic green 5 van, methylene green van, unii-f1io2zp7bu, f1io2zp7bu, phenothiazin-5-ium, 3,7-bis dimethylamino-4-nitro-, chloride, 3,7-bis dimethylamino-4-nitrophenothiazin-5-ium chloride, 7-dimethylamino-n,n-dimethyl-4-nitrophenothiazin-3-iminium chloride
Clé InChI YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C(=C3S2)[N+](=O)[O-].[Cl-]
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)-4-nitrophénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 364.85
Quantité 1 g
CID PubChem 75889
Poids de la formule 342.84
Rotation optique −17° (c=2, Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%