Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyle-L-lysine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302626
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302626 1 g 1g
11312626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08629.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2212-75-1 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2212-75-1
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Numéro MDL MFCD00038204
Clé InChI OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Synonyme z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
CID PubChem 75172
Nom IUPAC (2S)-6-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Point de fusion ∽237°C (decomposition)
Beilstein 2153826
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.32
Rotation optique −12° (c=2 in 0.2N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%