Learn More
Acide N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469587 250 mg 250mg
15449587 1 g 1g
15459587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52821.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76387-70-7 | C8H16N2O4 | 204.226 g/mol
N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N(alpha)-Boc-D- 2,3- diaminopropionique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76387-70-7
Formule moléculaire C8H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 204.226
Numéro MDL MFCD01632072
Clé InChI KRJLRVZLNABMAT-RXMQYKEDSA-N
Synonyme boc-d-dap-oh, boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, d-alanine, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1179, pubchem14749, 3-amino-n-boc-d-alanine
CID PubChem 7020984
Nom IUPAC Acide (2R)-3-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid
Point de fusion 200°C to 203°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +14° (c=1 in Water)
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 97%