Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-tryptophanol, 98 %
Code produit 11352929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352929 1 g 1g
15423777 250 mg 250mg
11362929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352929 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27763.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158932-00-4
Formule moléculaire C16H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.36
Numéro MDL MFCD00270221
Clé InChI JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
Synonyme boc-d-tryptophanol, n-boc-d-tryptophanol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, n alpha-boc-d-tryptophanol, boc-d-trp-ol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, ambotzbal1034, n-t-boc-d-tryptophanol, tert-butyl r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate
CID PubChem 20744818
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-D-tryptophanol
Point de fusion 119°C to 121°C
Quantité 1 g
Rotation optique +53° (c=2 in Acetic Acid)
Nom IUPAC tert-butyl N-[1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamate
Poids de la formule 290.36
Pourcentage de pureté 98%