Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-L-asparagine, 98+ %
Code produit 11428646
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428646 5 g 5g
11438646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428646 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16019.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7536-55-2
Formule moléculaire C9H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 232.236
Numéro MDL MFCD00038152
Clé InChI FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Synonyme boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
CID PubChem 82035
ChEBI CHEBI:3146
Nom IUPAC Acide(2S)-4-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-L-asparagine
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Beilstein 1977963
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.24
Rotation optique −7.3° (c=2 in DMF)
Pourcentage de pureté ≥98%