Learn More
N-amino-D-proline, TRC
Code produit 30313572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313572 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA628000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Amino-D-proline
CAS 10139-05-6
Formule moléculaire C5 H10 N2 O2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES NN1CCC[C@@H]1C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-1-aminopyrrolidine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Poids de la formule 130.0742