Learn More
Sel de sodium de l'acide N-(aminoéthyl)-5-naphtylamine-1-sulfonique, TRC
Code produit 30313758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313758 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA609250500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 100900-07-0
Formule moléculaire C12 H13 N2 O3 S . Na
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;5-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 288.3
Poids de la formule 288.0545