Learn More
Sel de sodium de l'acide N-(aminoéthyl)-5-naphtylamine-1-sulfonique, TRC
Code produit 30317903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317903 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60925010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 100900-07-0
Formule moléculaire C12 H13 N2 O3 S . Na
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ; 5-(2-aminoéthylamino)naphthalène-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 288.3
Poids de la formule 288.0545