Learn More
N-aminophtalimide, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408757
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408757 10 g 10g
11418770 5 g 5g
11418757 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19914.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
It is employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It is also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’aziridination des sultams chiraux de N-énoyl. Il est également utilisé dans la synthèse des n-phtalimidoaziridines
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud presque transparente.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases fortes et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1875-48-5
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00005895
Clé InChI KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
CID PubChem 74645
Nom IUPAC 2-aminoisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Aminophthalimide
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 383756
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 94%