Learn More
N-aminophtalimide, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418770 5 g 5g
11408757 10 g 10g
11418757 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19914.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
It is employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It is also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’aziridination des sultams chiraux de N-énoyl. Il est également utilisé dans la synthèse des n-phtalimidoaziridines
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud presque transparente.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases fortes et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1875-48-5
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00005895
Clé InChI KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
CID PubChem 74645
Nom IUPAC 2-aminoisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Aminophthalimide
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 383756
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Aminophthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminophthalimide