Learn More
N-Amyl-N-méthylnitrosamine, TRC
Code produit 30135462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135462 5 mg 5mg
30134865 50 mg 50mg
30005568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6365005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13256-07-0
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Synonyme N-Nitroso-N-methylpentylamine, 1-Pentanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-pentanamine (ACI), Pentylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), Methylamylnitrosamine, Methylpentylnitrosamine, N-Amyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-amylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-n-pentylamine, N-Nitroso-N-methylamylamine, N-Nitrosomethyl-n-amylamine, N-Nitrosomethylamylamine, Nitrosomethylpentylamine
Nom IUPAC Amide N-méthyl-N-pentylnitreuse
SMILES CCCCCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Amyl-N-methylnitrosamine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-4-5-6-8(2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 130.1106