Learn More
N-Amylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10674852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10674852 50 mL Flacon en verre 50mL
10521842 5 mL Flacon en verre 5mL
10770965 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10674852 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173940500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-58-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.15
Numéro MDL MFCD00008236
Clé InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
CID PubChem 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nom IUPAC pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Amylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 104.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4NH2
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 50 mL
Beilstein , 175
Merck Index 15, 593
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Amylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.