Learn More
N-benzoyl-2'-désoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-benzoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate |
| CAS | 1020657-43-5 |
| Formule moléculaire | C23H19F2N3O6 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopirimidin-1-il)-4,4-difluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-il] benzoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 471.41 |
| Poids de la formule | 471.1242 |