Learn More
N-benzoyl-2'-désoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-benzoate, TRC
Code produit 30330005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330005 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20791550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Formule moléculaire C23H19F2N3O6
Quantité 50 mg
Synonyme Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
Formule InChI InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
Nom IUPAC [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopirimidin-1-il)-4,4-difluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-il] benzoato
Poids moléculaire (g/mol) 471.41
Poids de la formule 471.1242