Learn More
N-benzoyl-2-’-désoxyadénosine, +98 %
Code produit 15438937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438937 5 g 5g
15448937 250 mg 250mg
15428937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52303.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4546-72-9 | Molecular Formula: C17H17N5O4 | Molecular Weight: 355.35 g/mol
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2?-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse de la 2′, 5′-didésoxycytidine et des autres dérivés de la 2′-désoxycytidine. Réactif dans la synthèse des analogues mono- et diamine de la 2′-désoxyadénosine, de la cordycépine, de la 9(3-désoxy-α-D-thréo-pentofuranosyl)-adénine et de la 9-(2-désoxy-α-D-thréo-pentofuranosyl)-adénine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (faiblement) et dans le méthanol (20 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4546-72-9
Formule moléculaire C17H17N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 355.35
Numéro MDL MFCD00009628
Clé InChI PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
CID PubChem 107558
Nom IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyle)oxolane-2-yl]purine-6-yl]benzamide
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Quantité 5 g
Synonyme n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Poids de la formule 355.35
Pourcentage de pureté ≥98%