Learn More
N-benzoyl-2'-désoxycytidine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418927 1 g 1g
15438927 250 mg 250mg
15428927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52298.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4836-13-9 | C16H17N3O5 | 331.33 g/mol
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine, N-Protected 2?-Deoxyribonucleosides(useful for oligonucleotide synthesis), 3?-, 5?-and 3?, 5?-di-O-crotonyl 2?-deoxynucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4836-13-9
Formule moléculaire C16H17N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 331.33
Numéro MDL MFCD00010115
Clé InChI MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Synonyme n4-benzoyl-2'-deoxycytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-cytidine, n-benzoyl-2'-deoxycytidine, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy, cytidine,n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyl-2-deoxy-cytidine, dc-bz, ksc590o7t, n-benzoyl-2/'-deoxycytidine
CID PubChem 9797617
Nom IUPAC Acide N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidine-4-yl]benzamide
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-2′-deoxycytidine
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml).
Poids de la formule 331.33
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.