Learn More
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
Code produit 16409298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409298 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN2380
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine is a Taxol C-13 Side Chain and crucial for the strong antitumor activity of Taxol.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 285.29 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 132201-33-3
Type de produit Natural Products
Pureté 99.92%
Solubilité DMSO : ≥ 160 mg/mL (560.83 mM)