Learn More
N-benzoyle-3’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-désoxyadénosine, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449725 1 g 1g
15469725 250 mg 250mg
15459725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52306.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 140712-79-4 | C38H35N5O6 | 657.73 g/mol
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Benzoyl-3′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)-2′-désoxyadénosine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140712-79-4
Formule moléculaire C38H35N5O6
Poids moléculaire (g/mol) 657.73
Numéro MDL MFCD04972282
Clé InChI LFXBQKFIXWICJR-BLBFAAIZNA-N
Synonyme n6-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, adenosine,n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-9ci, n-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n6-bezoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyadenosine, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl purin-6-yl benzamide
CID PubChem 15928822
Nom IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-méthoxyphényl)-phénylméthoxy]-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Quantité 1 g
Poids de la formule 657.73
Pourcentage de pureté ≥97%