Learn More
N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)phénylméthyl]-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-adénosine, TRC
Code produit 30335993
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30335993 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB207900250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-(2-methoxyethyl)-adenosine
CAS 251647-48-0
Formule moléculaire C41H41N5O8
Quantité 250 mg
Synonyme N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((bis(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-(2-methoxyethoxy)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide, N-Benzoyl-5’-O-DMTR-2’-O-(2-methoxyethyl)-adenosine, 17: PN: US20030211606 PAGE: 19 claimed sequence, 18: PN: US20040005569 PAGE: 22 claimed sequence, 20: PN: US20040006030 PAGE: 23 claimed sequence, 20: PN: US20040014047 PAGE: 21 claimed sequence, 20: PN: US20040014049 PAGE: 21 claimed sequence, 21: PN: US20040005570 PAGE: 20 claimed sequence, 21: PN: US20040014048 PAGE: 21 claimed sequence, 21: PN: US20040014050 PAGE: 20 claimed sequence, 22: PN: US20040005565 PAGE: 17-22 claimed sequence, 22: PN: US20040014051 PAGE: 23 claimed sequence, 23: PN: US20040014699 PAGE: 20 claimed sequence, 24: PN: US20040006029 PAGE: 23 claimed sequence, 24: PN: WO03106645 PAGE: 73 claimed sequence, 95: PN: US20040005707 PAGE: 20 claimed sequence
Formule InChI InChI=1S/C41H41N5O8/c1-49-22-23-52-36-35(47)33(54-40(36)46-26-44-34-37(42-25-43-38(34)46)45-39(48)27-10-6-4-7-11-27)24-53-41(28-12-8-5-9-13-28,29-14-18-31(50-2)19-15-29)30-16-20-32(51-3)21-17-30/h4-21,25-26,33,35-36,40,47H,22-24H2,1-3H3,(H,42,43,45,48)/t33-,35-,36-,40-/m1/s1
SMILES COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
Nom IUPAC N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-hidroxi-3-(2-metoxietoxi)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
Poids moléculaire (g/mol) 731.79
Poids de la formule 731.2955