Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide, 98 %
Code produit 10732081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10732081 1 g Flacon en verre 1g
10463025 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10732081 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 911-77-3 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 911-77-3
Formule moléculaire C19H23ClN6O4
Poids moléculaire (g/mol) 434.881
Numéro MDL MFCD00012846
Clé InChI DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bapna, n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, nalpha-benzoyl-dl-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, 5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, l-bapna, dl-bapa, bz-dl-arg-pna hcl
CID PubChem 2724371
Nom IUPAC N-[5-(diaminométhylidèneamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 434.89
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Poudre