Learn More
Chlorhydrate de N-α-benzoyl-L-argininamide, MP Biomedicals™
Code produit 11338389 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11338389 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210008705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    324.45€ / 5g
    Économisez 16.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Un substrat enzymatique pour la papapaïne
Spécification
Nom chimique ou matériau N-α-Benzoyl-L-Argininamide Hydrochloride
CAS 4299-03-0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C13H20ClN5O2
Quantité 5 g
Synonyme s-n-1-amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-l-argininamide hydrochloride, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-nh hcl, bz-arg-nh2 hcl, benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, n-benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, benzoyl-arginine amide monohydrochloride monihydrate, nalpha-benzoyl-l-argininamidehydrochloridemonohydrate, 2s-5-diaminomethylidene amino-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride
Clé InChI PYZACNCNNFUUDO-PPHPATTJSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N.Cl
Nom IUPAC N-[(2S)-1-amino-5-(diaminométhylidèneamino)-1-oxopentan-2-yl]benzamide ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 313.786
CID PubChem 22871352
Poids de la formule 313.8
Forme physique Poudre