Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester éthylique de N-benzoyl-L-tyrosine, 98 %
Code produit 11955541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11955541 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955541 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
CAS 3483-82-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122.3°C to 123.3°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C18H19NO4
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOC6H5)CO2C2H5
Numéro MDL MFCD00002388
Quantité 25 g
Beilstein 14,I,669
Conditions de rotation spécifiques −24°
Rotation spécifique − 24.00
Synonyme n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
Clé InChI SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC éthylbenzamido-3-(4-hydroxyphényl)-2-éthyl (2S)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 313.35
CID PubChem 77033
Poids de la formule 313.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
Product Identifier
  • N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, 98%