Learn More
Ester éthylique de N-benzoyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460129 25 g 25g
15450129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63434.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3483-82-7 | C18H19NO4 | 313.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3483-82-7
Formule moléculaire C18H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 313.35
Numéro MDL MFCD00002388
Clé InChI SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
Synonyme n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
CID PubChem 77033
Nom IUPAC ethyl (2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Point de fusion 118°C to 121°C
Beilstein 2223819
Quantité 25 g
Poids de la formule 313.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide