Learn More
N-Benzoylaminopurine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348085 1 g 1g
11358085 5 g 5g
11368085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08292.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4005-49-6
Formule moléculaire C12H9N5O
Poids moléculaire (g/mol) 239.238
Numéro MDL MFCD00037927
Clé InChI QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
CID PubChem 97075
Nom IUPAC N-(7H-purine-6-yl)benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoylaminopurine
Point de fusion 241°C to 244°C
Quantité 1 g
Beilstein 20585
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 99%