Learn More
N-benzoyldésoxycytidine, TRC
Code produit 30340454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340454 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB208000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoyldeoxycytidine
CAS 4836-13-9
Formule moléculaire C16H17N3O5
Quantité 100 mg
Synonyme N-[1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-benzamide, 4-N-Benzoyldeoxycytidine, N-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyldeoxycytidine
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O5/c20-9-12-11(21)8-14(24-12)19-7-6-13(18-16(19)23)17-15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-12,14,20-21H,8-9H2,(H,17,18,22,23)/t11-,12+,14+/m0/s1
SMILES O=[N+]([O-])c1oc(cc1)/C=N/N2C(=O)OC(CN3CCOCC3)C2
Nom IUPAC N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidine-4-yl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 331.32