Learn More
N-Benzoylimidazole, TRC
Code produit 30339429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339429 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339429 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB208150500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Formule moléculaire C10 H8 N2 O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
Nom IUPAC imidazol-1-yl(phényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.0637