Learn More
N-Benzoylimidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzoylimidazole |
| CAS | 10364-94-0 |
| Formule moléculaire | C10 H8 N2 O |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)n2ccnc2 |
| Nom IUPAC | imidazol-1-yl(phényl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |
| Poids de la formule | 172.0637 |