Learn More
N-Benzoylimidazole, TRC
Code produit 30331921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331921 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2081501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Formule moléculaire C10 H8 N2 O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
Nom IUPAC imidazol-1-yl(phényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.0637