Learn More
N-benzoylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368775 5 g 5g
11378775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12377.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-23-3 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
N-Benzoylthiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-benzoylthiourée est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-23-3
Formule moléculaire C8H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.225
Numéro MDL MFCD00041191
Clé InChI DQMWMUMCNOJLSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylthiourea, n-benzoylthiourea, 1-benzoyl-2-thiourea, necacyl, 1-benzoylthiourea, benzamide, n-thiocarbamoyl, urea, 1-benzoyl-2-thio, benzamide, n-aminothioxomethyl, n-aminothioxomethyl benzamide, benzamide, n-aminothioxomethyl-9ci
CID PubChem 2735473
Nom IUPAC N-carbamothioylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzoylthiourea
Point de fusion 174°C to 176°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1942772
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.23
Pourcentage de pureté 98%