Learn More
N-Benzy N,N-didéméthyl trimébutine-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 |
| CAS | 1246820-31-4 |
| Formule moléculaire | C27H26D5NO5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Phenyl-2-[(phenylmethyl)amino]butyl Ester-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H31NO5/c1-5-27(22-14-10-7-11-15-22,28-18-20-12-8-6-9-13-20)19-33-26(29)21-16-23(30-2)25(32-4)24(17-21)31-3/h6-17,28H,5,18-19H2,1-4H3/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NCc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [2-(benzylamino)-3,3,4,4,4-pentadéno-2-phénylbut] 3,4,5-triméthoxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 454.57 |
| Poids de la formule | 454.2516 |