Learn More
N-benzyle-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15475568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475568 1 g 1g
15444936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59296.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421262-76-1
Formule moléculaire C17H17F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 289.326
Numéro MDL MFCD22683052
Clé InChI WMGHZTPHABWXOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-2,6-difluoro-n-isopropylbenzamide
CID PubChem 97030377
Nom IUPAC N-benzyl-2,6-difluoro-N-propan-2-ylbenzamide
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.32
Pourcentage de pureté 97%