Learn More
Acide N-benzyl-3,3'-iminodipropionique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyl-3,3'-iminodipropionic Acid |
| CAS | 6405-28-3 |
| Formule moléculaire | C13H17NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c15-12(16)6-8-14(9-7-13(17)18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)CCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | acide 3-[benzyl(2-carboxyéthyl)amino]propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.28 |
| Poids de la formule | 251.1158 |