Learn More
N-Benzyl-3-pyridineméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489740
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489740 1 g 1g
11479740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50978.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63361-56-8
Formule moléculaire C13H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.27
Numéro MDL MFCD00716866,MFCD08061098
Clé InChI COHYOBKZKMKMIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl-pyridin-3-ylmethyl-amine, n-nicotinylbenzylamine, benzyl pyridin-3-ylmethyl amine, benzylpyridin-3-ylmethylamine, 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethyl methylamine, n-benzyl-3-pyridinemethylamine, n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanamine, benzyl 3-pyridylmethyl amine, acmc-20aos7, 3-benzylaminomethyl pyridine
CID PubChem 293794
Nom IUPAC 1-phényl-N-(pyridin-3-ylméthyl)méthanamine
SMILES C(NCC1=CC=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-3-pyridinemethylamine
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.27
Pourcentage de pureté 97%